Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de escala completa Traceable™
Switchable °F/°C temperature ranges
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Includes: Sonda de acero inoxidable, batería de óxido de plata de 1,5 V
Descripción
La sonda de acero inoxidable con punta de perforación permite la exposición constante a temperaturas extremas al final del intervalo. Las lecturas del termómetro Fisher Scientific™ Full-Scale se actualizan cada segundo y se muestran en una pantalla LCD de 9.4 mm (0.37 pulg). Escalas de temperatura conmutables en °F/°C.
- La parte posterior magnética permite la colocación en superficies metálicas (incubadoras, congeladores, baños de agua)
- El caballete plegable permite su uso en el banco de laboratorio; el cierre de resorte se sujeta a cualquier borde
- Resolución, 0,1 ° de - 20 a + 200 y 1 °C en otros lugares
- Mide solo 5,3 de diámetro × profundidad de 1,3 cm
- Diámetro de la sonda × l: 0,4 × 14 cm
- Longitud de cable: 3 m (10 pies)
El modelo Plus también incluye alarma alta/baja, memoria mínima/máxima y retención.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,4 cm | |
Pila de óxido de plata de 1,5 V | |
5,75 in | |
304,8 cm | |
Acero inoxidable | |
Termómetro de escala completa | |
500 °F | |
− 58 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 500 °F) | |
Congelador, incubadora, baño de agua | |
LCD digital |
0,56 in | |
0,14 in | |
120 pulg | |
14 mm | |
14,6 cm | |
0,1 °C/1 °C | |
0,56 in | |
250 °C | |
− 50 °C | |
De -50 °C a +250 °C | |
± 1 °C |