Learn More
Fisherbrand™ Rotuladores técnicos, Tamaño: 0,2 mm; Color: Verde
Ideal para registrar resultados en cuadernos de laboratorio, rellenar gráficas, dibujar gráficos, marcar papel de registro y producir diagramas.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15213976
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Fisher Scientific™ Technical Pens are ideal for recording results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper and produce diagrams. 6 per pack.
Disponible en múltiples colores y anchos.
Especificaciones
Especificaciones
Bolígrafo técnico
Verde
6/pack
Fine
Ideal para registrar resultados en cuadernos de laboratorio, rellenar gráficas, dibujar gráficos, marcar papel de registro y producir diagramas
0,2mm