Learn More
Fisherbrand™ Rotuladores técnicos, Tamaño: 0,2 mm; Color: Verde
Ideal para registrar resultados en cuadernos de laboratorio, rellenar gráficas, dibujar gráficos, marcar papel de registro y producir diagramas.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Peso : 0.11000kg
Beschreibung
Fisher Scientific™ Technical Pens are ideal for recording results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper and produce diagrams. 6 per pack.
Disponible en múltiples colores y anchos.Spezifikation
Bolígrafo técnico | |
Rojo | |
6/pack |
Fine | |
Ideal para registrar resultados en cuadernos de laboratorio, rellenar gráficas, dibujar gráficos, marcar papel de registro y producir diagramas | |
0,4mm |