Learn More
Fisherbrand™ Impresora térmica RS232 para medidores de sobremesa de las series AB y XL accumet™: Rollos de papel
Para usar con impresora térmica RS-232
Brand:  Fisherbrand™
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Product Code. 12890653
  • 45.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
Para usar con impresora térmica RS-232
  • Ancho del papel: 58,4mm (2,3 in)
Specifications
Specifications
Impresora térmica
2,3 in
0,06 m
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers