Learn More
Fisherbrand™ Replacement Silicone Tubing for Mini Pumps
Provide fine resolution with a wide flow range used with food, pharmaceuticals and other critical solutions with this tubing. Fisherbrand™ Replacement Silicone Tubing for Mini Pumps is designed for use with Variable-Speed Peristaltic Tubing Pumps.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Proporciona una resolución precisa con un amplio rango de flujo y se utiliza con alimentos, productos farmacéuticos y otras soluciones esenciales.Los tubos de silicona de repuesto Fisherbrand™ para minibombas se han diseñado para su uso con bombas de tubos peristálticos de velocidad variable.
- Tubos de repuesto de silicona duraderos para minibombas
- Longitud: 7,5 m (25 pies)
Especificaciones
Tubos de conducción | |
1,9 cm (3 x 32 pulg) | |
25 ft | |
Proporcione una resolución precisa con un amplio rango de flujo utilizado con alimentos, productos farmacéuticos y otras soluciones esenciales | |
- 62 °C | |
de 260 °C |
Esterilizable en autoclave | |
2,38 mm | |
7,5 m | |
-80 °F | |
500 °F |