Learn More
Fisherbrand™ Sondas
Probes for use with Fisherbrand Traceable Thermometer.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
- Sondas de repuesto
- Fabricadas con acero inoxidable
- Sondas de repuesto
- Fabricada con acero inoxidable
Especificaciones
0,12 in | |
5 pies | |
1500 mm | |
Sonda general de uso triple | |
300 °F | |
− 40 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 40 °F a + 300 °F) | |
Termómetro digital |
3 mm | |
216 mm | |
Acero inoxidable | |
8,5 in | |
150 °C | |
− 40 °C | |
De -40 °C a +150 °C |