Learn More
Fisherbrand™ Sondas
Probes for use with Fisherbrand Traceable Thermometer.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Sondas de repuesto
- Fabricadas con acero inoxidable
- Sondas de repuesto
- Fabricada con acero inoxidable
Especificaciones
0,03 in | |
Aire/gas, líquidos y semisólidos | |
140 mm | |
Acero inoxidable | |
5,51 in | |
150 °C | |
− 50 °C | |
Termómetro digital |
1 mm | |
59,8 in | |
1370 mm | |
Microsonda | |
302°F | |
-58°F | |
De -50 °C a +150 °C |