Learn More
Fisherbrand™ Microtube Holder for Heavy-duty Vortex Mixer
For use with heavy-duty vortex mixer.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Requires : Soporte universal
Descripción
- Admite una amplia gama de números y tamaños de microtubos
- Requiere el soporte universal
Especificaciones
De 1,5 a 2 ml | |
Mezclador vórtex de alta resistencia | |
38 |
Soporte de microtubos | |
Inserto de espuma | |
Soporte universal |