Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplates for use with Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch shakers.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15589034
  • 780.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Bloques intercambiables para alojar una amplia variedad de tubos y microplacas para usar con agitadores Shake Touch Isotemp™ Fisherbrand™.
Accesorios disponibles:
  • Bloques de placas de pocillos con tapa
  • Bloques de placas para PCR con tapa
  • Bloques de tubos
  • Gradilla para tubos cónicos
  • Bloques térmicos para microplacas
Especificaciones
Especificaciones
15 mL
4,02 in
0,7 in
10,7 x 14,7 x 12,7 cm
Calefacción/Agitación
9
Bloque de accesorios del agitador
10,2 cm
1,7 cm
Bloque de tubos cónicos para tubos de 15 ml
Agitares Shake Touch