Learn More
Fisherbrand™ Baños termostáticos calefactados/refrigerados Isotemp™: 5.4-6.5 l, 230 V/50 Hz
Para laboratorios y aplicaciones industriales.
Marca: Fisherbrand™
2702.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21916" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 35.60000kg
Includes:
- Tubería de circulación externa con conectores de 8 y 12 mm
- Pinzas de suministro y retorno
- Cubiertas para el área de trabajo
Descripción
El modelo de perfil bajo permite un acceso sencillo al baño cuando la altura de la mesa del laboratorio supone un problema. Los depósitos de acero inoxidable sin soldaduras garantizan la durabilidad y una fácil limpieza. El resistente sistema de refrigeración garantiza que las muestras y las aplicaciones se pueden enfriar rápidamente. Medición de refrigeración ajustado para lograr una excelente estabilidad de la temperatura en todo momento.
- Todos los drenajes del baño se ubican en la parte delantera de la unidad con una válvula integrada
Sugerencia ecológica: En el caso de las aplicaciones menos exigentes, el consumo de energía se puede reducir mediante modos de ahorro energético.
Especificaciones
250w | |
De -20 °C a +100 °C | |
1,2 kW | |
Isotemp 4100 R20F | |
64,0 lb. | |
230 V |
Fuerza | |
Perfil corto | |
17 L/min; 310 mbar | |
±0.05°C | |
29,0 kg | |
50 Hz |