Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Gable Covers for Water Baths
Reduce moisture loss and water accumulation on the bench.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15197843
  • 341.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cubiertas de dos vertientes de acero inoxidable para baños de agua.Menor pérdida de humedad y acumulación de agua en la mesa
  • Garantía de 1 año
  • Material: Acero inoxidable
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Especificaciones
Baño de agua Isotemp™ modelo 220, 228 de 20 l y 28 l
Acero inoxidable
1 año