Learn More
Assorted pH Buffer Pouches, Fisherbrand™
Economical, accurate, convenient
Marca:  Oakton 35653-04
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 17927242
  • 91.77€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Economical, accurate, convenient
  • ±0.01pH accuracy at 25°C (77°F)
  • Pack of 20 pouches: five pouches each of pH 4, 7, and 10 buffers and rinse solution
Certifications
All solutions are certified traceable to NIST™ standards.
Especificaciones
Especificaciones
4; 10; 7
20 pouches
Buffer
Sugerencias de productos