Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de ión selectivo combinados de membrana de polímero accumet™, sin mercurio: Potasio
Mediciones rápidas y precisas de calcio, nitrato e iones de potasio en soluciones acuosas en un amplio rango de concentraciones
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Mediciones rápidas y precisas en soluciones acuosas en un amplio intervalo de concentraciones.
Sensor sellado en cuerpo epóxico
- Los módulos de detección contienen una solución de llenado interna líquida en contacto con la membrana organofílica con gelificación
- La membrana está impregnada con un intercambiador de iones selectivos para los iones de interés
- Los sensores están sellados en un cuerpo epóxico duradero con una semicelda de referencia integrada
- Permiten mediciones rápidas y precisas en soluciones acuosas en una amplia gama de concentraciones
- El cuerpo epóxico proporciona resistencia química
- Cuerpo epóxico sólido y resistente a productos químicos
- Conjunto de membrana sellado al cuerpo
- Protección y aislamiento eléctricos continuos de elementos internos, cable y conectores
- Lecturas muy estables y reproducibles con un mínimo de ruido eléctrico
- Límites de detección inferiores a los ISE tradicionales
- Tiempo de respuesta rápida que reduce el coste por prueba
- Probados de forma individual y serializados para cumplir los requisitos de GLP y cuentan con el respaldo del personal del departamento de aplicaciones técnicas de Fisher Scientific
- Diámetro: cuerpo, 12,7 mm; tapón, 16 mm
- Longitud: cuerpo, 10,2 cm; tapón, 2,5 cm; 12,7 cm en total
Electrodo de potasio
- Facilita el análisis de suero, orina, saliva y otros líquidos corporales
- Se utiliza en análisis de suelos, aguas residuales, fertilizantes, alimentos y bebidas
- La solución de llenado es 5M NaCl
Especificaciones
Para pruebas de suelos, aguas residuales, fertilizantes, alimentos y bebidas y análisis de suero, orina, saliva y otros fluidos corporales | |
0,5 in | |
15,8mm | |
5 in | |
Cuerpo epóxico | |
De 32 °F a 88 °F | |
Cs+, NH4, Tl+, H+, Ag+, Tris+, Li+, Na+ | |
∽1 min o menos | |
de 0 a 40°C | |
ISE de combinación de membrana |
BNC | |
12,7mm | |
KCl de 4mol/l con AgCl | |
127mm | |
0,04 a 39 000 ppm | |
Desde 2,5 hasta 11 | |
De 10 a 20 megaohmios | |
Potasio | |
De 0° a 40 °C |