Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de vidrio tamaño semimicro y micro accumet™, sin mercurio
Ideal para placas de micropocillos, vasos de suero, cubetas, microtubos de ensayo, tubos de RMN y tubos capilares
Marca: Fisherbrand™
310.65 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Ideal for microwell plates, serum cups, cuvets, micro test tubes, NMR tubes and capillary tubes
Intervalo de pH de cero a 14Especificaciones
BNC | |
Vidrio | |
De -5 °C a +110 °C | |
KCl saturado con AgCl KCl | |
Ag/AgCl | |
-5°C a +110°C | |
1 año | |
150 mm | |
6 mm |
Individual | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo de valoración combinado de pH/ORP, extragrande Ag/AgCl | |
Muestras pequeñas | |
De 23° a 230 °F | |
Micro | |
7 in | |
0,23 in |