Learn More
Fisher BioReagents™ Nucleotides
Nucleotides for PCR with a purity level of >98% triphosphate
Marca: Fisher BioReagents™ BP2562-4
Detalles adicionales : Peso : 0.00040kg
Descripción
- Probado funcionalmente en PCR
- Se puede utilizar en secuencias de dideoxi, mutagénesis y aplicaciones de síntesis de ADNc
- Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
- PCR dNTP Mix es una solución de dATP, dCTP, dGTP y dTTP
- El conjunto dNTP contiene un tubo cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP (4 tubos/juego)
Especificaciones
Líquido | |
555,1 | |
100 mM | |
400 μl | |
Secuenciación de dideoxia, mutagénesis y síntesis de ADNc |
De 7 a 7,5 | |
dCTP | |
>98% | |
Incolora |