Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozyme, Egg White (White Cryst. Powder)
Marca: Fisher BioReagents™ BP535-25
Detalles adicionales : CAS : 12650-88-3 Peso : 0.08000kg
Descripción
- Application: This enzyme is used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
- Not on TSCA inventory: for research and development use only; not for manufacturing or commercial purposes
- Enzyme Activity: ≈20,000U/mg dry weight
- Solubility: Readily soluble at 5mg/mL in 0.1M KH2PO4 to give colorless solution
Especificaciones
White | |
<0°C | |
25 g | |
Crystalline Powder |
Used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures | |
Egg white | |
Lysozyme |
Seguridad y manipulación
- Lysozyme, egg white
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.