Learn More
Fisher BioReagents™ Bovine Serum Albumin (BSA) Microbiological Grade Powder
Purified by a modified cold ethanol procedure
Marca: Fisher BioReagents™ BP9700-100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CAS: 9048-46-8
Especificaciones
BSA Microbiological Grade | |
Modified cold ethanol procedure | |
Bovine |
6.8 to 7.2 | |
100g | |
Powder |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Bovine Serum Albumin, Heat Shock, Reagent Grade Powder, pH 7.0
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3