Learn More
Molecular Probes™ FISH Tag™ DNA Multicolor Kit, Alexa Fluor™ dye combination
Kit multicolor FISH Tag™, combinación de colorantes Alexa Fluor™
Marca: Molecular Probes™ F32951
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
El kit de ADN multicolor FISH Tag™ proporciona una solución de flujo de trabajo completa para aplicaciones de hibridación in situ fluorescentes (FISH). Cada kit proporciona todos los reactivos necesarios para la síntesis, el etiquetado y la purificación de la sonda, así como para la obtención de imágenes de la muestra etiquetada. El kit de ADN multicolor FISH Tag™ contiene colorantes fluorescentes en cuatro colores, lo que lo hace ideal para la localización simultánea de múltiples objetivos de ADN de secuencia específicos en los diferenciales cromosómicos y para el análisis in situ de la localización y el contenido del ADN mitocondrial. También ofrecemos kits FISH Tag™ en colores individuales.Especificaciones del kit FISH Tag™:
Solución de flujo de trabajo completa para FISH
Los kits FISH Tag™ emplean una tecnología de etiquetado en dos pasos y una traducción por corte (nick translation) para incorporar enzimáticamente un nucleótido modificado con amina (aminoalil dUTP) seguido de un etiquetado químico con colorantes Alexa Fluor™. La tecnología de purificación de ácidos nucleicos PureLink™ se utiliza para la purificación rápida y eficiente de la sonda etiquetada, y el reactivo antidecoloración SlowFade™ Gold se añade para conservar la señal fluorescente durante la obtención de imágenes.
Más opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos
Para revisar varias opciones para el etiquetado de ácidos nucleicos (incluyendo FISH de ADN y ARN), revise Etiquetado de oligonucleótidos y ácidos nucleicos, sección 8.2 del manual Molecular Probes™.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Kit | |
Alexa Fluor™, FISH Tag™ | |
ADN | |
Hielo seco |
Fluorescente | |
Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 594, Alexa Fluor™ 647, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647 | |
Kit de ensayo de hibridación de ADN in situ | |
Sin especificidad |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.