Learn More
Macherey-Nagel™ Prueba Filtra Rap MN 615 con filtro de 1/4 pliegues
Se utiliza para análisis químico en el tratamiento de aguas residuales. El filtro plegado MN 615 1/4 es ideal para la determinación de materia seca.
32.90€ - 69.40€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10792712
|
Macherey-Nagel™
531024 |
240 mm |
48.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10342811
|
Macherey-Nagel™
531018 |
185 mm |
32.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10423321
|
Macherey-Nagel™
531032 |
320 mm |
69.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Chemical analysis in a waste water treatment plant
- Ideally suited to be used for analytical procedures
- Reproducible results
- Norm conforming filtration
- Quality “Made in Germany”
- Determination of dry matter - filtration for all N-parameters
Especificaciones
Plegado | |
MN 615 1/4 | |
Filtro plisado |