Learn More
Thermo Scientific™ Filters and Accessories for Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL and Luminoskan™ Microplate Readers
Los fluorómetros y luminómetros de microplacas Fluoroskan™, Fluoroskan FL™ y Luminoskan™ pueden equiparse con una amplia gama de accesorios, filtros de excitación y emisión adicionales para ampliar la funcionalidad del instrumento y la flexibilidad en las aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ 1426202
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Para realizar ensayos fluorométricos o luminométricos, los lectores de microplacas Fluoroskan, Fluoroskan FL y Luminoskan ofrecen fiabilidad y tecnología óptica que ya se ha probado en miles de laboratorios de todo el mundo. La amplia selección de filtros para la selección óptima de la longitud de onda para los ensayos aumenta la flexibilidad en las aplicaciones. Además, el software Thermo Scientific™ SkanIt™ aumenta la eficacia de su laboratorio.
- Los filtros desempeñan un papel esencial en las mediciones fluorométricas. Cuando solicite filtros especiales, cuanto mejor sea la información que proporcione, mejores serán los resultados de la medición.
- Si necesita asesoramiento sobre los filtros que debe solicitar, póngase en contacto con su representante local de Thermo Fisher Scientific y facilítele los siguientes datos:
- Nombre de la aplicación
- Espectros de excitación y emisión
- Longitudes de onda pico o centrales de los espectros de excitación y emisión
- Los filtros fluorométricos también se pueden utilizar para la luminometría dependiendo de la aplicación. Para aplicaciones luminométricas que requieran filtros, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener instrucciones.
- Para más información, lea el siguiente folleto Pares de filtros recomendados para diversos tintes fluorescentes para fluorímetros de microplacas Fluoroskan y Fluoroskan FL
Especificaciones
Filtro de excitación y emisión | |
Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL | |
620 nm | |
620 nm, HBW 10 nm |