Learn More
Hamilton™ Tubo de filtro, Autolys, para lisis automatizada con código de barras 2D en el fondo del tubo, con tapón para procesamiento automatizado, estéril
Marca: Hamilton™ 235542
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La gama de consumibles Hamilton se fabrica en una sala limpia ISO de clase 8, basada en las normas ISO 14644, así como ISO 9001 e ISO 13485. Hamilton va más allá de confiar en un simple análisis estadístico de calidad para asegurar la más alta calidad del producto, por ejemplo, cada punta de CO-RE se comprueba la concentricidad de su orificio y la ausencia de destellos en el proceso de moldeo. TüV Rheinland certifica que nuestro Sistema de Gestión de Calidad instalado ha sido evaluado y se ha determinado que cumple con los requisitos de las normas de alto rendimiento para el diseño y la fabricación de productos desechables. La mayoría de los consumibles cumplen con las directivas CE e IVD. Para satisfacer las necesidades altamente sofisticadas de los laboratorios en los campos de la genómica, la proteómica, la celuloterapia, la medicina forense y el descubrimiento de fármacos, Hamilton ha perfeccionado considerablemente los requisitos de producción de productos desechables estériles/no estériles. La pureza biológica superior de las puntas de pipetas, los tubos y los recipientes de reactivos de CO-RE está garantizada por un proceso de producción controlado. El personal cualificado, junto con la producción automatizada en sala limpia, permite una fabricación libre de contaminación. A intervalos regulares, el lote de producción se somete a un método de PCR de alta sensibilidad para asegurar el cumplimiento de los criterios de pureza definidos de DNasa/RNasa, pirógeno y libre de inhibidores de PCR. Hamilton ha introducido un nuevo grado de pureza especialmente para el trabajo forense, para eliminar el riesgo residual de contaminación de productos limpios. Junto con los requisitos de pureza más estrictos durante el proceso de producción, se realiza un paso adicional durante la fabricación y el envasado de productos finales desechables. Este tratamiento asegura la eliminación efectiva de los contaminantes destruyendo físicamente cualquier molécula de ADN. De acuerdo con Forensic Science International (FSI), Hamilton ha validado el proceso de tratamiento para demostrar la eficacia de la eliminación del ADN ampliable. Al tener en cuenta que basta tan solo que se produzca una contaminación por ADN extraño durante la investigación forense para obtener como resultado un perfil de ADN incorrecto, lo que invalida las pruebas, el compromiso de Hamilton' con la pureza adquiere una importancia vital.Los tubos AutoLys llevan a cabo la preparación de lisados aclarados de diversas muestras biológicas como hisopos, cortes de tela, trozos de papel, tejidos humanos y animales, material vegetal, etc. antes de la purificación del ADN, ARN y otras moléculas biológicas. Hamilton ofrece el exclusivo tubo AutoLys como accesorio importante para el Autolys STAR o como consumible independiente, para minimizar los pasos de lisis que requieren mucho tiempo, proporcionar una trazabilidad total de ID, optimizar los rendimientos y aumentar la reproducibilidad y la productividad.
- Revolucionario sistema de lisis automatizado
- Asegure la lisis y separación de las muestras en un tubo
- Prevención del arrastre
- Trazabilidad completa del ID de muestra
- Minimiza la evaporación de la muestra
- Ahorro de tiempo
- Concepto certificado de pureza de Hamilton y productos probados de pureza biológica PLUS, incluidos los materiales sin ADN humano, sin ADNasa/ARNasa, sin pirógenos (sin endotoxinas) y sin inhibidores de PCR
- Tubos de automatización (A) y manuales (M) disponibles