missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Tube, According to Allihn

Filter tube with filter disc.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 30304

Detalles adicionales : Peso : 0.25360kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16843086

  • 141.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones

Especificaciones

Vidrio de borosilicato 3.3
Disco de filtro
4
No estéril
5/paq.
30 mL
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales