Learn More
Merck Portafiltros de vacío analíticos
Se usa para filtrar líquidos por vacío para el análisis de contaminación bacteriológica o por partículas
Marca: Merck XF2014710
1056.54 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Soporte de filtro analítico de acero inoxidableEspecificaciones
No esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio | |
15,6 cm |
Acero inoxidable | |
9 cm2 | |
100 mL | |
6,2 cm |