Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel
Filter funnel available in a buchner shape or a conical shape.
Marca: ROBU VitraPOR™ 2175F
Detalles adicionales : Peso : 0.08450kg
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
75 mL | |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Diseño Buchner | |
Fina |