Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel
Filter funnel available in a buchner shape or a conical shape.
Brand: ROBU VitraPOR™ 2125F
Additional Details : Peso : 0.27840kg
Description
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Specifications
250 mL | |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Diseño Buchner | |
Fina |