Learn More
UVP Excitación de filtro para UVP manual de 687 nm a 748 nm de BioLite
Marca:  UVP 38-0360-03
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12883069
  • 670.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-07-2024