Learn More
UVP Excitación de filtro para UVP manual de 533 nm a 587 nm de BioLite
Marca:  UVP 38-0341-03
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12863069
  • 670.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-08-2024