Learn More
Cole-Parmer™ Cartucho de filtro
Cartucho de filtro Cole-Parmer, longitud: 18,75 mm; caudal: 7,2 l/h, diámetro: 3,25 mm, para uso con: Produce agua equivalente a agua destilada simple, cantidad: 1 paquete, peso: 103,6g
Marca: Cole-Parmer™ 01506-25
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Cartucho de filtro Cole-Parmer, longitud: 18,75 mm; caudal: 7,2 l/h, diámetro: 3,25 mm, para uso con: Produce agua equivalente a agua destilada simple, cantidad: 1 paquete, peso: 103,6g
Especificaciones
7,2 l/h | |
1/Paq. | |
18,75 mm | |
103,6 g |
Produce agua equivalente a agua destilada simple | |
Cartucho de filtro | |
3,25 mm |