Learn More
Hettich Lab Technology™ Filter Cards
Hettich Lab Technology™ Filter Cards are used for collecting cyto centrifuge samples and come in sizes to fit accommodate a variety of chambers and carriers.
Marca: Hettich Lab Technology™ 1698
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Para sistemas de citocentrífuga y evaluaciones celulares
- Adecuados para una gran variedad de citocámaras y portaobjetos
Especificaciones
Tarjeta de filtros | |
Producto descatalogado, aunque se puede solicitar |