Learn More
Fibulin 5 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2A5C8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Fibulin 5 |
---|---|
Clon | 2A5C8 |
Concentración | 1.2 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817055
|
Proteintech
60081-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807055
|
Proteintech
60081-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Essential for elastic fiber formation, is involved in the assembly of continuous elastin (ELN) polymer and promotes the interaction of microfibrils and ELN. Stabilizes and organizes elastic fibers in the skin, lung and vasculature. Promotes adhesion of endothelial cells through interaction of integrins and the RGD motif. Vascular ligand for integrin receptors which may play a role in vascular development and remodeling.Especificaciones
Fibulin 5 | |
1.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ARMD3, DANCE, EVEC, FBLN5, FIBL 5, fibulin 5, UP50, Urine p50 protein | |
Fbln5 | |
IgG1 | |
Caprylic Acid Precipitation | |
Antibody |
2A5C8 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Porcine, Rat | |
Q9UBX5, Q9WVH8, Q9WVH9 | |
100155248, 10516, 23876, 29158 | |
Fibulin 5 Fusion Protein Ag2859 | |
Primary | |
-20°C | |
FBLN5 |