Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000mL Bottles
Click to view available options
Descripción:
Almohadilla para frasco Fiberlite de Thermo Scientific™ de 1000 ml
Herramienta para frasco Fiberlite de Thermo Scientific™ de 1000 ml
Junta tórica de repuesto para frasco Fiberlite de 1000 ml
Sistema de frascos Fiberlite 1000 ml, PC
Sistema de frascos Fiberlite 1000 ml, PPCO
Descripción
Features
- PPCO & PC
- Increased cycle life compared to previous Thermo Scientific bottles - 100 cycle life (caps + bottles)
- Certifications USP Class VI - Non-Cytotoxic
- Max speeds match rotors
- Ergonomic speed handle design allows much easier bottle handling and removal
Características
• PPCO & PC
• aumento de la vida útil del ciclo en comparación con los frascos Thermo Scientific anteriores - 100 ciclo de vida (tapas + frascos)
• Certificaciones USP clase VI - no citotóxicas
• las velocidades máximas coinciden con los rotores
• El diseño ergonómico de la palanca de velocidad permite una manipulación mucho más fácil del frasco y su retirada
Certifications
Certifications USP Class VI - Non-Cytotoxic
Especificaciones
Capacidad | 1000 ml |
Material del cierre | Policarbonato |
Tipo de tapón | Tapón de sellado |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Tipo de producto | Frasco |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
Color | Transparente |
Descripción | Sistema de frascos Fiberlite 1000 ml, PC |
Material | Policarbonato |