Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Light Line
Tienda Schott Productos
Click to view available options
Tamaño:
Tamaño de línea: 200 x 0,3 mm
Tamaño de línea: 50 x 1,2 mm
Tamaño de línea:100 x 0,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las líneas de luz son convertidores de punto a línea.
- Lente cilíndrica ajustable para reducir el ángulo de iluminación hasta 3 grados.
- Carcasa de aluminio anodizado negro resistente.
- Haz de fibra protegido con revestimiento de metal-PVC flexible de una longitud de 1000 mm.
- Con fibra óptica Puravis ecológica.
- Iluminación para objetivos con estructuras planas, es decir, impresión en comprobaciones.
- Crea una iluminación de línea uniforme.
- Tamaño de línea = 50 x 1,2 mm (160100) o 100 x 0,6 mm (160110) o 200 x 0,3 mm (160120).
- Iluminación de alta intensidad para examinar huellas. Para su uso con fuentes de luz fría KL1500HAL, KL1600LED o KL2500LED
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Línea de luz de fibra óptica |
| Diámetro (imperial) | 0.6 in. |
| Diámetro (métrico) | Revestimiento Ø exterior = 15 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 63 x 66 x 18 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL |
| Incluye | Lente cilíndrica ajustable |
| Longitud (imperial) | 3.3 ft. |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
| Material | Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas |
| Tamaño | Tamaño de línea: 50 x 1,2 mm |