Descripción
Guía de luz flexible con fibra óptica Puravis ecológica. Alta flexibilidad para diferentes técnicas de iluminación, así como iluminación remota; para utilizar con fuentes de luz fría KL1500HAL, KL1600LED o KL2500LED
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Guía de luz flexible |
| Diámetro (imperial) | Haz de fibra activa de Ø 8 mm, revestimiento exterior de = 14 mm, adaptador de fuente de luz de Ø 10 mm |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL |
| Incluye | Luz de guía única |
| Longitud (imperial) | 3.3 ft. |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
| Material | Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas |