Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Tienda Schott Productos
Click to view available options
Incluye:
3 ramas
Luz de guía doble
Luz de guía única
Diámetro interior (métrico):
4,5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Longitud (métrico):
1000 mm
1600 mm
1m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
Descripción
Guía de luz flexible con fibra óptica Puravis ecológica. Alta flexibilidad para diferentes técnicas de iluminación, así como iluminación remota; para utilizar con fuentes de luz fría KL1500HAL, KL1600LED o KL2500LED
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Guía de luz de fibra óptica flexible |
| Diámetro interior (métrico) | 9 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL |
| Incluye | Luz de guía única |
| Longitud (imperial) | 3.3 ft. |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
| Material | Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas |