Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Código de producto. p-200005323 Tienda Schott Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Guía de luz doble de cuello de cisne
Guía de luz flexible
Longitud (métrico):
600 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Longitud (métrico) unitSize
11706728 Guía de luz flexible 600 mm 1 PCS
15753032 Guía de luz flexible 500 mm 1 unidad
15763032 Guía de luz doble de cuello de cisne 500 mm 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11706728 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 121101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black Megolon jacketing.
Guía de luz flexible de 4,5 mm Ø x 600 mm con fibra óptica Puravis ecológica. Alta flexibilidad para diferentes técnicas de iluminación, así como iluminación remota; para utilizar con fuentes de luz fría KL300LED
Especificaciones
Tipo Guía de luz flexible
Descripción Single fiber optic lightguide
Diámetro (imperial) 0.3 in.
Diámetro (métrico) Haz de fibra activa Ø = 4,5 mm, revestimiento exterior Ø = 6,5 mm, adaptador de fuente de luz Ø = 9 mm
Diámetro interior (métrico) 4.5 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Para su uso con la fuente de luz fría KL300LED
Longitud (imperial) 2 ft.
Longitud (métrico) 600 mm
Material Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas