Learn More
Invitrogen™ FGF19 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHFGF19X5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17145439
  • 2635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human Fibroblast Growth Factor 19 (Hu FGF19) ELISA quantitates Hu FGF19 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF19. Principle of the method The Human FGF19 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El factor de crecimiento de fibroblastos 1 (FGF-1), también denominado FGF ácido, y el factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGF-2), también denominado FGF básico, son miembros de una familia de factores de crecimiento que estimulan la proliferación de células de origen mesenquimal, epitelial y neuroectodérmico. Otros miembros de la familia FGF son los oncogenes FGF-3 (Int2) y FGF-4 (hst/Kaposi), FGF-5, FGF-6, FGF-7 (KGF), FGF-8 (AIGF), FGF-9 (GAF) y FGF-10-FGF-23. Los miembros de la familia FGF comparten un 30-55 % de identidad de la secuencia de aminoácidos y una estructura genética similar, y son capaces de transformar células cultivadas cuando se sobreexpresan en células transfectadas. Los receptores celulares para FGF son miembros de una segunda familia multigénica que incluye cuatro tirosina quinasas, designadas como Flg (FGFR-1), Bek (FGFR-L), TKF y FGFR-3.
Especificaciones
Especificaciones
O95750
30 pg/ml
ELISA tipo sándwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
Ensayos de 5 x 96
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
9965
<12%
Concentrado de diluyente de ensayo, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, SAV-HRP, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, Tampón de lavado, Cromógeno
5 × 96 pruebas
Neurobiología
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
De 32,77 pg/ml a 8000 pg/ml
De 30 pg/ml a 8000 pg/ml
Biotina
Receptores y factores de crecimiento
Este par de anticuerpos ELISA detecta el FGF-19 humano. Otras especies aún no determinadas.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
FGF19
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
UNQ334/PRO533
1 h 20 min