Learn More
Invitrogen™ FGF1 (FGF alpha) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHFGF1X5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
The Human Fibroblast Growth Factor 1 (Hu FGF1/FGFα) ELISA quantitates Hu FGF1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF1. Principle of the method The Human FGF1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF). Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. Esta proteína funciona como un modificador de la migración y proliferación de las células endoteliales, así como un factor angiogénico. Actúa como un mitógeno para una variedad de células derivadas de mesodermo y neurectodermo in vitro, por lo que se cree que está relacionado con la organogénesis. Se han descrito múltiples variantes de empalme que codifican diferentes isoformas.Especificaciones
P05230 | |
12 pg/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
2246 | |
<12% | |
Cromógeno, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Solución de parada, Tampón de lavado, Concentrado de diluyente de ensayo, SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Anticuerpo de detección biotinilado | |
5 × 96 pruebas | |
Angiogénesis | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 16,38 pg/ml a 4000 pg/ml | |
De 12 pg/ml a 4000 pg/ml | |
Biotina | |
Receptores y factores de crecimiento | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: BLC humano, BDNF, bFGF, BMP-4, BMP-5, BMP-7, b-NGF, eotaxina-1, eotaxina-2, FGF-4, FGF-7, G-CSF, GM-CSF, I-309, ICAM-1, IFN-gamma, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-1 ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-6 sR, IL-7, IL-8, IL-10, IL-11, IL-12 p40, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PDGF-BB, RANTES, sTNFRI, TIMP-1, TIMP-2, TNF alfa, TNF beta, VEGF, VEGFR2, VEGFR3. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
AFGF,ECGF,ECGF-beta,ECGFA,ECGFB,FGF-1,FGF-alfa,FGFA,GLIO703,HBGF-1,HBGF1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
AFGF, ECGF, ECGF-beta, ECGFA, ECGFB, FGF-1, FGF-alfa, FGFA, GLIO703, HBGF-1, HBGF1 | |
1 h 20 min |