Learn More
Thermo Scientific™ XceI (NspI) (10 U/μL)
Corte en sitios RCATG^Y con enzima de restricción XceI (NspI), que funciona mejor a 37 °C en tampón Tango (isosquizómeros: BstNSI, NspI).
Marca: Thermo Scientific™ ER1472
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00950kg
Descrizione
ADN lambda digerido con XceI (NspI), agarosa al 0,7 %, 32 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...R C A T G▵Y...3'
3'...Y▵G T A C R...5'
Condiciones para la actividad del 100 %
- 1X tampón Tango: 33 mM de Tris-acetato (pH 7.9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C
Tampón de almacenamiento
- XceI se suministra en: 10 mM de Tris-HCl (pH 7.5 a 25 °C), 300 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y redisociación
- Después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Xcel, más del 95 % de los fragmentos de ADN se pueden ligar y recortar
Efectos de la metilación
- Dam: nunca se solapa, sin efecto
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto
- CpG: puede solaparse, sin efecto
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto
- EcoBI: nunca se solapa, sin efecto
Extremos compatibles
- PaeI, Hin1II
Specifica
10 U/μl | |
2500 U | |
XceI (NspI) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.