Learn More
Thermo Scientific™ VspI (AseI) (10 U/μL)
Corte en sitios AT^TAAT con la enzima de restricción VspI (AseI), que funciona mejor a 37 °C con tampón O (isosquizómeros: AseI, PshBI).
Marca: Thermo Scientific™ ER0911
Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg
Descripción
ADN lambda digerido con VspI , agarosa al 1 %, 17 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'..A T^T AA T...3'
3'..T AA T^T A...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
- 1 tampón O: 50 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento
- VspI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
Ligadura y refragmentación
- Tras una sobredigestión con una cantidad 50 veces mayor a la recomendada de VspI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión de ADN integrado en agarosa
- Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles
- Csp6I, FspBI, NdeI, Tru1I
Especificaciones
10 U/μl | |
VspI (AseI) | |
Sí | |
No | |
Enzima de restricción |
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG | |
Tampón O 10X | |
37 °C | |
1000 U | |
Clonación tradicional |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.