Learn More
Thermo Scientific™ TaaI (HpyCH4III) (10 U/μL)
La enzima de restricción TaaI (HpyCH4III) reconoce los sitios ACN^GT y corta mejor a 65 °C utilizando el tampón Tango (isoesquizómeros: Bst4CI, HpyCH4III).
Marca: Thermo Scientific™ ER1361
56.00 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00800kg
Descripción
ADN lambda digerido con TaaI (HpyCH4III), agarosa al 1,4 %, 187 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...A C N▵G T...3'3'...T G▵N C A...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
- 1 tampón Tango: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 65 °C.
- Para garantizar una mayor eficacia de la digestión, realice la reacción de escisión con aceite de parafina
Tampón de almacenamiento
- TaaI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
- Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de TaaI, más del 90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: puede solaparse, reducción de fragmentación.
- EcoKI: puede solaparse, efecto sin determinar.
- EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Extremos compatibles
- Hpy188I
Nota:
Con la incubación a 37 °C se obtiene una actividad del 10 %.
Especificaciones
10 U/μl | |
TaaI (HpyCH4III) | |
No | |
No | |
Enzima de restricción |
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm | |
Tampón Tango 10X | |
65 °C | |
200 U | |
Clonación tradicional |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.