Learn More
Thermo Scientific™ Lsp1109I (BbvI) (5 U/μL)
Corte en sitios GCAGC(8/12)^ con enzima de restricción Lsp1109I (BbvI), que funciona mejor a 37 °C en su propio tampón exclusivo (isosquizómeros: BbvI, BstV1I).
Marca: Thermo Scientific™ ER2071
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
ADN lambda digerido con Lsp1109I (BbvI), agarosa al 1,4 %, 199 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
- Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
- Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
- Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
- BSA premezclada en tampones de reacción
- Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones
5 U/µl | |
Lsp1109I (BbvI) | |
Sí | |
Sí | |
Clonación sin cicatrices |
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG | |
Tampón único (10X tampones Lsp1109I (BbvI)) | |
37 °C | |
Enzima de restricción |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.