Learn More
Thermo Scientific™ Hpy8I (MjaIV) (10 U/μL)
La enzima de restricción Hpy8I (MjaIV) reconoce los sitios GTN^NAC y corta mejor a 37 °C con el tampón Tango (isoesquizómeros: Hpy166II).
Marca: Thermo Scientific™ ER1571
63.36 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.00900kg
Description
ADN lambda digerido con Hpy8I (MjaIV), agarosa al 1,4 %, 125 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'..G T N▵N A C...3'
3'..C A N▵N T G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1 tampón Tango™: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
- Hpy8I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25°C), 100 mM de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CPG: puede solaparse, reducción de fragmentación
- EcoKI: puede solaparse, efecto sin determinar.
- EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Specifications
10 U/μl | |
Hpy8I (MjaIV) | |
Sí | |
No | |
Enzima de restricción |
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm | |
Tampón Tango 10X | |
37 °C | |
200 U | |
Clonación tradicional |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.