Learn More
Thermo Scientific™ GsuI (BpmI) (5 U/μL)
La enzima de restricción GsuI (BpmI) reconoce los sitios CTGGAG(16/14)^ y se corta mejor a 30 °C con el tampón B (isoesquizómeros: BpmI).
Marca: Thermo Scientific™ ER0462
231.68 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg
Descripción
ADN lambda digerido con GsuI (BpmI), agarosa al 1 %, 25 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C T G G A G (N)16▵...3'
3'...G A C C T C (N)14▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1 tampón B: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 30 °C.
Tampón de almacenamiento:
- El GsuI se suministra en: 10 mm de fosfato potásico (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: puede solaparse, bloqueada.
- CpG: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Nota:
- Con la incubación a 37 °C se obtiene una actividad del 70 %
- GsuI requiere solo Mg2 + para su actividad, pero se estimula por S-adenosilmetionina
- Con 0,01 mm de S-adenosilmetionina se obtiene una actividad 2 veces mayor
- GsuI puede permanecer asociada al ADN fragmentado.
- Esto puede provocar un desplazamiento de las bandas de ADN durante la electroforesis.
- Para evitar patrones atípicos de las bandas de ADN, use 6X DNA Loading Dye & SDS Solution para la preparación de muestras o caliente el ADN digerido en presencia de SDS antes de la electroforesis.
- GsuI está bloqueada por metilación dcm solapada.
- Para evitar la metilación dcm, utilice una cepa con dam-, dcm-, como GM2163 (M0099).
Especificaciones
5 U/µl | |
GsuI (BpmI) | |
Sí | |
Sí | |
Enzima de restricción |
Es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG | |
Tampón B 10X | |
30 °C | |
500 U | |
Clonación sin cicatrices |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.