Learn More
Thermo Scientific™ Eco47III (Afel) (10 U/μl)
La enzima de restricción Eco47III (AfeI) reconoce los sitios AGC^GCT y corta mejor a 37 °C con el tampón O (isoesquizómeros: AfeI, Aor51HI).
Marca: Thermo Scientific™ ER0322
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
ADN lambda digerido con Eco47III (AfeI), agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...A G C▵G C T...3'
3'...T C G▵C G A...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1 tampón O: 50 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
- Eco47III se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
- Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Eco47III, más del 80 % de los fragmentos de ADN de pBR322 pueden ligarse y más del 90 % de ellos pueden recortarse
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: se solapa completamente, bloqueada.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
- Se requieren como mínimo 5 u de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Especificaciones
10 U/μl | |
Eco47III (AfeI) | |
Sí | |
No | |
Enzima de restricción |
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm | |
Tampón O 10X | |
37 °C | |
1000 U | |
Clonación tradicional |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.