Learn More
Thermo Scientific™ Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit
Sintetice eficazmente las sondas de ADN etiquetadas con biotina con el kit de etiquetado de ADN Thermo Scientific™ Biotin DecaLabel.
en la oferta
Especificaciones
Labeling Target | ADN genómico, productos de PCR, ADN (General), Genomic DNA, PCR Products, DNA (General) |
---|---|
N.º de reacciones | 10 reacciones, 10 |
Cantidad | 10 reacciones, 10 Reactions |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10880231
|
Thermo Scientific™
K0651 |
10 reacciones, 10 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10890231
|
Thermo Scientific™
K0652 |
30 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
El juego Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit es un sistema avanzado para la síntesis eficaz de sondas de ADN etiquetadas con biotina, basado en un método de etiquetado de priming aleatorio mejorado, desarrollado originalmente por Feinberg y Vogelstein. La principal mejora frente al método de priming aleatorio tradicional recae en el uso de decámeros aleatorios en lugar de hexámeros para garantizar una hibridación eficiente con el ADN a 37 °C. El fragmento Klenow, exo- también se incluye en el kit; esta enzima, diseñada mediante ingeniería genética, no presenta actividad exonucleasa detectable. Por tanto, la enzima no degrada la sonda etiquetada durante la reacción, lo que da lugar a un etiquetado de elevado rendimiento, incluso con bajas cantidades de plantillas. Usted puede etiquetar uniformemente cualquier longitud fragmentos de ADN.
El ADN marcado con biotina se puede detectar con el Biotin Chromogenic Detection Kit o con los sistemas convencionales de detección con biotina-avidina o biotina-estreptavidina.
Características destacadas
- Etiquetado del ADN no radiactivo
- Priming eficaz de las reacciones de etiquetado con decámeros aleatorios
- Gran producción con fragmento de Klenow, exo-: sin degradación de una sonda etiquetada durante la reacción
Especificaciones
ADN genómico, productos de PCR, ADN (General), Genomic DNA, PCR Products, DNA (General) | |
10 reacciones, 10 | |
10 reacciones, 10 Reactions |