Learn More
Thermo Scientific™ Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit
Sintetice eficazmente las sondas de ADN etiquetadas con biotina con el kit de etiquetado de ADN Thermo Scientific™ Biotin DecaLabel.
Marca: Thermo Scientific™ K0652
Detalles adicionales : Peso : 1.58760kg
Descripción
El juego Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit es un sistema avanzado para la síntesis eficaz de sondas de ADN etiquetadas con biotina, basado en un método de etiquetado de priming aleatorio mejorado, desarrollado originalmente por Feinberg y Vogelstein. La principal mejora frente al método de priming aleatorio tradicional recae en el uso de decámeros aleatorios en lugar de hexámeros para garantizar una hibridación eficiente con el ADN a 37 °C. El fragmento Klenow, exo- también se incluye en el kit; esta enzima, diseñada mediante ingeniería genética, no presenta actividad exonucleasa detectable. Por tanto, la enzima no degrada la sonda etiquetada durante la reacción, lo que da lugar a un etiquetado de elevado rendimiento, incluso con bajas cantidades de plantillas. Usted puede etiquetar uniformemente cualquier longitud fragmentos de ADN.
El ADN marcado con biotina se puede detectar con el Biotin Chromogenic Detection Kit o con los sistemas convencionales de detección con biotina-avidina o biotina-estreptavidina.
La principal mejora con respecto al método tradicional de primado aleatorio implica el uso de decámeros aleatorios en lugar de hexámeros, asegurando un recocido más eficiente con ADN a 37 °C. Klenow Fragment, exo-, está incluido en el kit; esta enzima genéticamente modificada no tiene actividad exonucleasa detectable. Por tanto, la enzima no degrada la sonda marcada durante la reacción, lo que da lugar a un marcado de elevado rendimiento, incluso con bajas cantidades de plantillas. Como resultado, se pueden marcar de forma uniforme fragmentos de ADN de cualquier longitud. El ADN marcado con biotina se puede detectar con Biotin Chromogenic Detection Kit o con los sistemas convencionales de detección con biotina-avidina o biotina-estreptavidina.- Etiquetado del ADN no radiactivo
- Priming eficaz de las reacciones de etiquetado con decamadores aleatorios
- Alto rendimiento con fragmento Klenow, exo-: sin degradación de una sonda etiquetada durante la reacción
Recomendada para:
Generación de sondas de ADN etiquetadas con biotina para diversos experimentos de hibridación no radioactiva, incluidas las hibridaciones de placas/colonias, ensayos Southern, Northern y dot/slot blot e hibridaciones in situ
Especificaciones
A base de biotina | |
ADN | |
Sí | |
30 | |
Kit de etiquetado de ADN |
Kit | |
ADN genómico, productos de PCR, ADN (General) | |
Etiquetado directo | |
DecaLabel | |
30 reacciones |