Learn More
Thermo Scientific™ Bsh1236I (BstUI) (10 U/μL)
Corte en sitios CG^CG con la enzima de restricción Bsh1236I (BstUI), que funciona mejor a 37 °C con tampón R (isosquizómeros: AccII, BspFNI, BstFNI, BstUI, MvnI).
Marca: Thermo Scientific™ ER0922
110.72 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C G▵C G...3'
3'...G C▵G C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1 tampón R: 10 mm de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
- Bsh1236I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
- Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Bsh1236I, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: se solapa completamente, bloqueada.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Especificaciones
10 U/μl | |
Bsh1236I (BstUI) | |
Sí | |
No | |
Enzima de restricción |
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm | |
Tampón R 10X | |
37 °C | |
2500 U | |
Clonación tradicional |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.