missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FCRLB Monoclonal Antibody (OTI4C4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Especificaciones
| Antígeno | FCRLB |
|---|---|
| Clon | OTI4C4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17581284
|
Origene Technologies
TA809250S |
30 μL |
242.00€
30 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17561284
|
Origene Technologies
TA809250 |
100 μL |
540.87€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FCRLB Monoclonal antibody specifically detects FCRLB in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| FCRLB | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Q6BAA4 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI4C4 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 127943 | |
| Primary | |
| FCRLB |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto