missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCRLB Monoclonal Antibody (OTI4C4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17561284
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17561284 100 μL 100 microlitros
17581284 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17561284

Marca: Origene Technologies TA809250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FCRL2 belongs to the Fc receptor family. Fc receptors are involved in phagocytosis, antibody-dependent cell cytotoxicity, immediate hypersensitivity, and transcytosis of immunoglobulins via their ability to bind immunoglobulin (Ig) constant regions.

Especificaciones

Antígeno FCRLB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FCRLB
N.º de referencia del gen Q6BAA4
Alias de gen FCRL2, FCRLM2, FCRLY, FREB-2, FREB2, FcRY
Símbolos de los genes FCRLB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 202-426 of human FCRLB produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 127943
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.