Learn More
FCHO1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 26767-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16825135
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
FCHO1 is involved in clathrin-coated vesicle formation.
Especificaciones
Especificaciones
FCHO1
Polyclonal
Unconjugated
FCHO1
FCH domain only 1, FCH domain only protein 1, FCHO1, KIAA0290
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23149
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O14526
FCHO1
FCHO1 Fusion Protein Ag25291